Unfortunately, an Xbal restriction site is not present. Please see the link below to review the product datasheet, which includes information on restriction sites available for this item.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/284/891/t6701bul.pdf
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
The TargeTron Vector pNL9164 is a 9,295 bp expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (product number TA0100). This circularized vector can be used for targeted gene knockouts in gram-positive organisms such as Staphyloccus aureus. As supplied, the pNL9164 vector is re-targeted to the S. aureus hsa gene. The hsa gene encodes a member of the HU family of bacterial histone-like proteins. For validation in S. aureus, this vector can be used directly to knockout hsa without any further modifications.
Legal Information
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 100 ng/μL | description Expression Vector for Bacterial Gene Knockout | description Expression Vector for Bacterial Gene Knockout |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 100 ng/μL | concentration - | concentration - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, does pNL9164 have a XbaI restriction site located within the group II intron RNA coding sequence?