Przejdź do
T6830
Thyroglobulin human
Synonim(y):
Thyroglobulin human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-721-3
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TG(7038)
General description
Human Thyroglobulin (Tg) is a 660 kDa, dimeric protein produced by and used entirely within the thyroid gland. Human Thyroglobin is used by the thyroid gland to produce the thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyryonine. Patients with Hashimoto′s thyroiditis or Graves′ disease, frequently develop antibodies against human Thyroglobulin. Thryoglobulin levels in the blood can be used as a tumor marker for certain kinds of thyroid cancer and in Graves′ disease.
Biochem/physiol Actions
Thyroglobulin has been shown to induce expression of platelet activating factor in human peripheral blood mononuclear cells which is found elevated in some patients with thyroid disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4701013609312T1001
description
-
description
clone 2H11
description
-
description
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 10 μg/mL
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (PAGE)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human thyroid
biological source
bovine thyroid
form
lyophilized solid
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
form
powder
UniProt accession no.
P01266
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P01267
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, Does the product "Thyroglobulin Human", T6830, contain any iodine? or is it free from iodine? There is no specification stating any percentage of iodine present in the protein. Thanks!
    1 answer
    1. Iodine content is not a specification for product release and has not been characterized.