Antibody had been keep at -20 for ~10 years and still stained cells on coverslips nicely (1:1000)
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
832,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys40)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Immunogen
Application
- quantitative dot blot
- immunofluorescence
- Western blot
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- solid-phase radioimmunoassay (RIA)
- electron microscopy
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture | description clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture | description clone DM1A, ascites fluid | description clone DM1A, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant | species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat | species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine | species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 6-11B-1, monoclonal | clone B-5-1-2, monoclonal | clone DM1A, monoclonal | clone DM1A, monoclonal |
| Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?