Przejdź do
T7455
Tolvaptan
≥98% (HPLC), V2-selective antagonist, powder
Synonim(y):
N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, OPC 41061
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.94
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tolvaptan, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(c(C)c2)C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
InChI key
GYHCTFXIZSNGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AVPR2(554)
Application
Tolvaptan has been used as a V2-selective antagonist for studying its effect on hypertension in mice.
Biochem/physiol Actions
Tolvaptan (OPC 41061) is a potent, orally active non-peptide vasopressin V2 selective antagonist. IC50 = 3 nM at the rat V2 receptor; 29 times more selective for the V2 than for V1a. Tolvaptan has also been shown to inhibit the development of polycystic kidney disease in several animal models.
Tolvaptan is a potent, orally active non-peptide vasopressin V2 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tolvaptan is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 15 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A047501A047301672061
description
≥98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)