Przejdź do
T7763
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥99% (TLC)
Synonim(y):
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
electrophoresis: suitable
conductivity
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate is a zwitterionic surfactant used in various electrostatic ion chromatography techniques.3
Zwitterionic detergent.
Application
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate has been used in a study to assess a method for quantifying perchlorate in biological samples using CE and capacitively coupled contactless conductivity detection.1 It has also been used in a study to investigate an approach for establishing adsorbents for elimination of water-soluble organic dyes.2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T080740772FLU300822612
description
≥99% (TLC)
description
≥99% (TLC), BioXtra
description
≥98.0% (TLC)
description
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, nucleic acid detection: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
-
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
-
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)