Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł |
Informacje o tej pozycji
772,00 zł
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 600, 400 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?