Przejdź do
T7927
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from Streptococcus faecalis
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
Synonim(y):
L-(−)-Tyrosine Apodecarboxylase, L-Tyrosine Carboxy-lase apoenzyme, TAD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
1241,00 zł
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-652-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate), <0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate)
Biological source:
Streptococcus faecalis
1241,00 zł
Cena katalogowa1460,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptococcus faecalis
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate), <0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate)
storage temp.
−20°C
Application
L-Tyrosine decarboxylase apoenzyme from Streptococcus faecalis has been used:
  • in a study to purify and characterize tyrosine decarboxylase and aromatic-L-amino-acid decarboxylase
  • in a study to investigate the stereospecificity of sodium borohydride reduction of tyrosine decarboxylase
  • in protein synthesis studies
Biochem/physiol Actions
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme is an aromatic L-amino acid decarboxylase. The enzyme activity of tyrosine decarboxylase (TDC) is dependent on the cofactor pyridoxal 5-phosphate (PLP). It catalyzes the decarboxylation of dihydroxyphenylalanine.
Other Notes
Dried cells grown on vitamin B6-deficient medium.
One unit will liberate 1.0 μmole of CO2 from L-tyrosine per min at pH 5.5 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7677SAB4200868MBD0011
description
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
description
≥0.1 unit/mg solid
description
IgG fraction of antiserum
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
specific activity
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
specific activity
≥0.1 unit/mg solid
specific activity
-
specific activity
-
biological source
Streptococcus faecalis
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)