Przejdź do
T8250
D-Threonine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Synonim(y):
(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid, D-α-Amino-β-hydroxybutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-171-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721643
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Threonine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
technique(s)
UHPLC: suitable
color
white
mp
274 °C
solubility
H2O: soluble
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
General description
D-Threonine is sweet and toxic in nature.It acts as an inhibitor of L-threonine dehydratase.
Application
D-Threonine has been used as a constituent of standard mix in Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) system for quantification of amino acid racemization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Threonine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)