Przejdź do
T8375
DL-Threonine
≥95% (titration)
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
1385,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
201-300-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721647
1385,50 zł
Cena katalogowa1630,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Threonine, ≥95% (titration)
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
impurities
≤30% allo-threonine
color
white to off-white
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Application
  • Gimesia chilikensis sp. nov., a haloalkali-tolerant planctomycete isolated from Chilika lagoon and emended description of the genus Gimesia.: The study describes the isolation and characterization of a new bacterial species using ᴅʟ-Threonine as part of the nutrient medium, demonstrating its role in microbial ecology research (Kumar et al., 2020).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1520469963
description
≥95% (titration)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
97%
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (titration)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
97%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
mp
244 °C (dec.) (lit.)
mp
49-54 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤30% allo-threonine
impurities
-
impurities
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Threonine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)