Przejdź do
T8441
L-Threonine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-774-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721646
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Threonine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets JP testing specifications, USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
General description
L-Threonine is a naturally occurring amino acid belonging to the aspartate family of amino acids.
Application
L-Threonine has been used for the following :
  • To study the effect of heat on homoserine kinase activity
  • In Plackett–Burman analysis and then to study the effect of selected amino acids on monoclonal antibody production in CHO cells
  • As a substrate to determine the L-threonine dehydrogenase activity
  • To study the effect of L-Threonine on the growth rate of P. putida, to check for its tolerance towards L-Threonine
Biochem/physiol Actions
L-Threonine is considered to be an essential amino acid. L-Threonine is involved in the synthesis of mucin, a protein supporting intestinal function and integrity. L-Threonine is required for the performance of the immune system. It is also essential for O-linked glycosylation, protein phosphorylation and glycine synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
615061667202T1340000
L-Threonine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667202
L-Threonine
L-Threonine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1340000
L-Threonine
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
-
assay
-
product line
BioXtra
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Threonine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?