Przejdź do
T8626
Glyceryl tributyrate
≥98.0%
Synonim(y):
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2COOCH2)2CHOCOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.36
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-451-5
Beilstein/REAXYS Number:
1714746
MDL number:
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
lipid type
neutral glycerides
SMILES string
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Study on the digestive characteristics of short-and medium-chain fatty acid structural lipid and its rapid intervention on gut microbes: In vivo and in vitro studies.: This paper investigates the digestive properties of glyceryl tributyrate and its effects on gut microbiota, highlighting its significance in nutritional biochemistry (Liu et al., 2022).
  • Molecular Characterization of Novel Family IV and VIII Esterases from a Compost Metagenomic Library.: The characterization of novel esterases, including those acting on glyceryl tributyrate, underscores their potential in environmental and industrial biochemistry (Park et al., 2021).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7310591010W222322
description
≥98.0%
description
analytical standard
description
puriss., ≥98.0% (GC)
description
97%, FG
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434-1.436, n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
bp
287-288 °C (lit.), 129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
bp
287-288 °C (lit.), 129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
lipid type
neutral glycerides
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl tributyrate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
174 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?