Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41100000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
agriculture
General description
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 7-way tray | description GA-7 | description GA-7-3 | description GA-7/GA-7-3 cover |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ vessel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?