Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
750,00 zł
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-β-Tubulin III antibody produced in mouse, clone SDL.3D10, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SDL.3D10, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, rat, human, boar
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1:400 using a rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
General description
Immunogen
Application
- Immunocytochemistry.
- Flow cytometry.
- Immunoblotting.
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone SDL.3D10, ascites fluid | description clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity bovine, rat, human, boar | species reactivity mouse, rat, human, boar, bovine | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human, mouse, rat |
| Gene Information human ... TUBB3(10381) | Gene Information human ... TUBB3(10381) | Gene Information human ... TUBB(203068) | Gene Information human ... TUBB3(10381) |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit (recombinant) | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone SDL.3D10, monoclonal | clone SDL.3D10, monoclonal | clone 5H16, recombinant monoclonal | clone 2G10, monoclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-β-Tubulin III antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?