Przejdź do
T8902
Thiostrepton from Streptomyces azureus
from Streptomyces azureus, ≥90% (HPLC), powder, FoxM1 inhibitor
Synonim(y):
Bryamycin, NSC 170365, NSC 81722, Thiactin, Thiostreptin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H85N19O18S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1664.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
215-734-9
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thiostrepton from Streptomyces azureus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC2C=Cc3c(cc(nc3C2O)C(=O)OC(C)C4NC(=O)c5csc(n5)C(NC(=O)C6CSC(=N6)C(\NC(=O)C(NC(=O)c7csc(n7)C8(CCC(=NC8c9csc4n9)c%10nc(cs%10)C(=O)NC(=C)C(=O)NC(=C)C(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(=C)NC(=O)C(C)NC1=O)C(C)O)=C\C)C(C)(O)C(C)O)C(C)O
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15-
InChI key
NSFFHOGKXHRQEW-BXVAPQLOSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Thiostrepton has been used as a selectable marker for recombinant Streptomyces cultures,,.
Biochem/physiol Actions
Peptide antibiotic that prevents the binding of elongation factor G (EF-G) and GTP to the 50S ribosomal subunit.
Preparation Note
Thiostrepton dissolves in acetic acid at 25 mg/ml to yield a clear to hazy, yellow-yellow brown solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1663700598226C4142
Thiostrepton United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1663700
Thiostrepton
description
≥90% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Thiostrepton, CAS 1393-48-2, is an antibiotic that inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to 50S ribosomal subunit.
description
antibacterial peptide
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
solubility
-
solubility
chloroform: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)