Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 983,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
983,00 zł
Nazwa produktu
Anti-Tau antibody, Mouse monoclonal, clone Tau46, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Tau46, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone Tau46, purified from hybridoma cell culture | description - | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| species reactivity bovine, rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, rat, mouse |
| clone Tau46, monoclonal | clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Tau antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?