Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 123,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
123,00 zł
Nazwa produktu
D-Tryptophan, ≥98.0% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
282-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Gene Information
human ... GRINA(2907)
mouse ... GRINA(66168)
rat ... GRINA(266668)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0% | description ≥99% (HPLC) | description BioUltra, ≥99.5% (NT) |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99.0-101.0% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.5% (NT) |
| color white to off-white | color white to yellow | color - | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 282-285 °C (dec.) (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) | mp 289-290 °C (dec.) (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?