Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
160 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2590,00 zł
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 160 ea
manufacturer/tradename
Nunc 163371
flask capacity
7 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description polystyrene, flask capacity 7 mL, Nunclon® Delta surface, sterile, case of 160 ea | description high-density polyethylene, case of 20 ea | description polystyrene, tube diam. × L × capacity 14 mm × 100 mm × 7 mL, Nunclon® Delta surface plate, case of 600 ea | description straight neck transparent polystyrene flask, surface area 175 cm2, screw top blue high-density polyethylene cap (vent), sterile; γ-irradiated, pack of 32 ea |
| manufacturer/tradename Nunc 163371 | manufacturer/tradename Nunc 146003 | manufacturer/tradename Nunc 146183 | manufacturer/tradename Nunc 156502 |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility sterile; γ-irradiated |
| material polystyrene | material high-density polyethylene | material polystyrene | material straight neck transparent polystyrene flask, screw top blue high-density polyethylene cap (vent) |
| packaging case of 160 ea | packaging case of 20 ea | packaging case of 600 ea | packaging pack of 32 ea |
| flask capacity 7 mL | flask capacity - | flask capacity - | flask capacity - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?