Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 276002
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 50 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
Nunc 276002
color
natural
General description
Chroń wszystkie 96 studzienek podczas krótkoterminowego lub długoterminowego przechowywania chemikaliów lub związków za pomocą jednego urządzenia, używając maty Nunc™ 96-Well Cap Mats, które zapobiegają zanieczyszczeniu i parowaniu zawartości studzienek.
Features and Benefits
- Odporność chemiczna
- Możliwość przebijania
- Wytrzymuje niskie temperatury do -80°C
Legal Information
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description chemically resistant, pierceable well cap mats, natural, non-sterile, case of 50 ea | description chemically resistant, pierceable well cap mats, blue, non-sterile, case of 50 ea | description chemically resistant, pierceable well cap mats, natural, sterile, case of 50 ea | description chemically resistant, pre-slit; pierceable well cap mats, 50/cs |
| manufacturer/tradename Nunc 276002 | manufacturer/tradename Nunc 276005 | manufacturer/tradename Nunc 276000 | manufacturer/tradename Nunc 276011 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| packaging case of 50 ea | packaging case of 50 ea | packaging case of 50 ea | packaging pack of 10, case of 50 |
| color natural | color blue | color natural | color natural |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® 96 DeepWell™ pokrywka studzienki na płytkę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?