Przejdź do
TMO4112-2000
Nalgene® sterile single-use Erlenmeyer flask with solid closure
PETG, bottle volume 2000 mL, case of 4 ea
Synonim(y):
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask, Nalgene 4112-2000, disposable flask, plastic flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
PETG
Sterility:
sterile
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PETG
sterility
sterile
packaging
case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 4112-2000
bottle volume
2000 mL
General description
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Baffled Bottom, ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
Other Notes
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)