Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123300
Weight:
67 lb
Material:
polyethylene , purple (drawers)
7330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polyethylene , purple (drawers)
manufacturer/tradename
TrippNT 51134
W × H × D
24 1/2 × 3 3/8 × 15 1/2 in., drawers
weight
67 lb
General description
An extra-wide compact cart with 4 drawers; fits under most counters, tables, desks and work benches.
- Massive under counter storage
- One piece construction
- Non metal rust proof polymer construction
- Decontaminates with bleach or aqueous solutions
- Built-in tray top and handle for push pull control
- White polyethylene body, ABS drawers
- 13 colors
- 4 full-extension drawers
- Drawer headspace: 4 1/2 inches
- 3 inch polypropylene swivel casters, 2 locking
- American Made
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purple (drawers) | description white (drawers) | description black (drawers) | description beige (drawers) |
| weight 67 lb | weight 49 lb | weight 49 lb | weight 49 lb |
| material polyethylene , purple (drawers) | material polyethylene , white (drawers) | material black (drawers), polyethylene | material beige (drawers), polyethylene |
| W × H × D 24 1/2 × 3 3/8 × 15 1/2 in., drawers | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer |
| manufacturer/tradename TrippNT 51134 | manufacturer/tradename TrippNT 51032 | manufacturer/tradename TrippNT 51146 | manufacturer/tradename TrippNT 51087 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?