Przejdź do
TRT51146
Compact 4 Drawer Locking Cart
black (drawers)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123305
Weight:
49 lb
Material:
black (drawers), polyethylene
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black (drawers), polyethylene
manufacturer/tradename
TrippNT 51146
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
weight
49 lb
General description
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TRT51032TRT51087TRT51088
description
black (drawers)
description
white (drawers)
description
beige (drawers)
description
silver (drawers)
weight
49 lb
weight
49 lb
weight
49 lb
weight
49 lb
material
polyethylene , black (drawers)
material
white (drawers), polyethylene
material
beige (drawers), polyethylene
material
polyethylene , silver (drawers)
manufacturer/tradename
TrippNT 51146
manufacturer/tradename
TrippNT 51032
manufacturer/tradename
TrippNT 51087
manufacturer/tradename
TrippNT 51088
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Compact 4 Drawer Locking Cart
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)