Przejdź do
TRUERGD
TrueGel3D RGD
Integrin Adhesion Peptide
Synonim(y):
3D cell culture matrix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
724,00 zł
3 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040503
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D® is a commercially available polymer-based diverse array of scaffolds for 3D in vitro tumor models. The RGD peptide present in these hydrogels enable cell attachment.
RGD sequences on extracellular matrix proteins (fibronectin, vitronectin) promote cell adhesion to cellular integrin receptors. The thiol group on the N-terminus of TrueGel3D® RGD peptide acts as linker to bind RGD motif to the polymer (Dextran/PVA). The conjugated RGD motif on polymer promotes adhesion of cells with appropriate integrin receptors.
Application
Polymer with cell adhesion motif (RGD) employed to generate cell-adhesive hydrogel
Features and Benefits
Contains cell adhesion motif RGD (Acetyl-Cys-Doa*-Doa-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-NH2), which binds to appropriate integrin receptors on cells.
*Doa : 8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Other Notes
TRUERGD contains RGD degradable polymer lyophilized and water
Legal Information
TRUEGEL3D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TRUESRGDTRUEDEXSTRUEDEXF
description
Integrin Adhesion Peptide
description
Integrin Adhesion Peptide
description
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
description
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)