Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 2500 units, pkg of 500 units
technique(s)
RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
opaque
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
ThermaStop™-RT to zastrzeżony dodatek do jedno- lub dwuetapowych testów odwrotnej transkryptazy-PCR zawierających startery specyficzne dla genów. ThermaStop™-RT oddziałuje z odwrotną transkryptazą w niskich temperaturach w celu zmniejszenia błędów primingu. ThermaStop™-RT poprawia czułość wykrywania i wydajność specyficznego produktu poprzez eliminację błędów primingu w niskiej temperaturze. ThermaStop-RT działa jak Hot-start, który wiąże i hamuje aktywność polimerazy DNA. Powoduje również renaturację polimerazy DNA po schłodzeniu i aktywuje jej funkcje w niższych temperaturach lub po amplifikacji.
Application
ThermaStop™-RT nadaje się do zastosowań związanych z ilościowym PCR ekspresji genów (qPCR) i sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS).
Features and Benefits
- Eliminuje powstawanie niespecyficznych produktów
- Zapewnia zwiększoną czułość i specyficzność
- Zapewnia wyższą wydajność i czystą syntezę cDNA dla konwencjonalnego RT-PCR
- Minimalizuje tworzenie się primerów-dimerów
- Wykorzystuje te same warunki cyklu, co konwencjonalna polimeraza Taq
- Zmniejsza drugorzędową strukturę RNA
- Stabilność w niskich temperaturach
- Enzymy są hamowane w temperaturze poniżej 55°C
- Kompatybilny z kilkoma enzymami RT-PCR
- Zapewnia lepsze multipleksowanie, wydajne wykorzystanie starterów
- Lepsza dokładność ilościowa i czułość amplifikacji monopleksowej i multipleksowej
Packaging
Jedna jednostka ThermaStop™-RT jest zdefiniowana jako ilość wymagana do optymalnego działania w jednoetapowym RT-PCR zawierającym 50 jednostek odwrotnej transkryptazy (RT) i jedną jednostkę polimerazy Taq o gorącym starcie w objętości 20 uL i temperaturze 50 stopni C.
Preparation Note
Rozpuścić w buforze Tris pH 8,3
Other Notes
RT-PCR, *Uwaga: ThermaStop™-RT nie powinien być używany w połączeniu z ThermaStop™ lub ThermaGo™.
Legal Information
ThermaGo is a trademark of ThermaGenix Inc.
ThermaStop is a trademark of ThermaGenix Inc.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?