Przejdź do
TTR005
Szkiełka kontrolne do barwienia metodą Grama TISSUE-TROL™
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
application(s)
hematology
histology
microbiology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie wycinkiem tkanki płucnej myszy zawierającym Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Odpowiedni do stosowania z procedurą barwienia metodą Grama nr HT90.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Gram Stain Procedure No. HT90.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TTR001TTR004TTR014
description
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
description
mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae
description
from mouse lung containing Candida albicans
description
from human skin
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
biological source
mouse lung (tissue containing Mycobacterium gordonae)
biological source
mouse lung (containing Candida albicans)
biological source
human skin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)