Przejdź do
U0750
Uracil
≥99.0%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-621-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507828
Assay:
≥99.0%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uracil, ≥99.0%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Uracil belongs to the pyrimidine nucleobase family. It is naturally occurring and is an important and active part of RNA.
Application
Uracil has been used as:
  • a nucleotide standard to determine DNA methylation by high-performance liquid chromatography
  • a component of synthetic define medium for culturing Saccharomyces cerevisiae and its strain
  • a component of the amino acid supplement to culture Bacillus sp
Biochem/physiol Actions
Uracil and its derivatives play an integral part in medicinal chemistry for the synthesis of cancer, viral infections, autosomal recessive disorder, thyroid, and diabetic drugs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6630PHR1581Y0000764
Uracil
Millipore
6630
Uracil
Uracil Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1581
Uracil
description
≥99.0%
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
crystalline solid
form
-
form
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
hot water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uracil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is their any information regarding the species and country of domicile the uracil is derived from?
    1 answer
    1. Please see the sample Certificate of Origin for this product. Please note that the Certificate of Origin is lot specific: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P2308-5MG0000143354.pdf