Przejdź do
U0881
Uric acid
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2,6,8-Trihydroxypurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-720-7
Beilstein/REAXYS Number:
156158
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
animal (seabird feces (guano))
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
animal (seabird feces (guano))
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
General description
Uric acid is the terminal product of purine degradation in humans. It is formed from the action of xanthine oxidase upon xanthine. Elevated levels of uric acid may clinically be manifested as gout. In species other than humans, uric acid can be further metabolized. In mammals other than primates, uric acid is converted to allantoin. In teleost fish, allantoin is further converted to allantoate, which is hydrolyzed to urea and glyoxylate. Uric acid may also be used in the biosynthesis of purines. It has been studied as a scavenger of biological free radicals like peroxynitrite. High-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) methods for uric acid have been published. Uric acid promotes monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) expression in vascular smooth muscle cells.
Application
Uric acid has been used:
  • to prepare monosodium urate (MSU) crystals to study its effect on nuclear localization leucine-rich-repeat protein 1 (NLRP1) gene expression
  • as a reductant to test its protective potential against met-myoglobin formation
  • to prepare MSU to study its use as specific ligand of Clec12a.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U2625
description
BioXtra, ≥99% (HPLC)
description
≥99%, crystalline
biological source
animal (seabird feces (guano))
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200, 100
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
crystalline
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
-
cation traces
Pb: ≤0.001%, Mg: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Na: ≤0.1%, K: ≤0.05%, Al: ≤0.005%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?