Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H30Cl2N2O2 · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@H]1CC[C@@]2(CCCO2)C[C@@H]1N3CCCC3)C(=O)Cc4ccc(Cl)c(Cl)c4
InChI
1S/C22H30Cl2N2O2.CH4O3S/c1-25(21(27)14-16-5-6-17(23)18(24)13-16)19-7-9-22(8-4-12-28-22)15-20(19)26-10-2-3-11-26;1-5(2,3)4/h5-6,13,19-20H,2-4,7-12,14-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t19-,20-,22-;/m0./s1
InChI key
FHEZDPDAYTVKKG-JLBKCEDKSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
U-62066 is soluble in water at 14 mg/ml, but is insoluble in methanol.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description solid | description - |
| form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: insoluble, H2O: 14 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| color white | color - |
| Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information human ... OPRK1(4986) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?