Przejdź do
U115
U-101958 maleate salt
solid
Synonim(y):
1-Benzyl-4-aminomethyl-N-[(3′-isopropoxy)-2′-pyridyl]piperidine maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29N3O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt U115, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 11 mg/mL, ethanol: 2.7 mg/mL, H2O: 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H29N3O.C4H4O4/c1-17(2)25-20-10-7-13-22-21(20)23(3)19-11-14-24(15-12-19)16-18-8-5-4-6-9-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,13,17,19H,11-12,14-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
KPYPLDPMBWPEBO-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
U-101958 maleate salt is a selective D4 dopamine receptor antagonist. Studies have reported that U-101958 maleate cannot inhibit bromocriptine-mediated [3H]thymidine incorporation in opossum kidney (OK) cells.
Preparation Note
U-101958 maleate salt is soluble in water (at 3 mg/mL), ethanol (2.7 mg/mL), and DMSO (11 mg/mL).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)