Przejdź do
U116
U-99194 maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5,6-Dimethoxy-2-(di-n-propylamino)indan maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCCN(CCC)C1Cc2cc(OC)c(OC)cc2C1
InChI
1S/C17H27NO2.C4H4O4/c1-5-7-18(8-6-2)15-9-13-11-16(19-3)17(20-4)12-14(13)10-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,15H,5-10H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FSIQDESGRQTFNN-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Application
U-99194 maleate has been used as a dopaminergic antagonist to study its effects on immobility episodes and yawning frequency in rats.
Biochem/physiol Actions
U-99194 is a putative D3 antagonist with a 30-fold preference for the dopamine D3 vs. D2 receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
U-99194 maleate salt is soluble in water at a concentration >5 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0101B8312
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
light tan
color
yellow
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)