Przejdź do
U3003
Uridine
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-407-5
Beilstein/REAXYS Number:
754902
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
Uridine is a uracil nucleoside, specific for RNA sequence. Uridine is present in blood, seminal fluid and cerebrospinal fluid. Uridine is a substrate for nucleotide synthesis in living organisms by de- novo and salvage pathways.
Application
Uridine has been used:
  • as an inhibitor of schwann cell proliferation in rat dorsal root ganglia (DRG) neurons culture
  • as a medium supplement for epiblasts culture
  • as a component of 5-fluoro-2′-deoxyuridine stock solution used for neuronal culture
Biochem/physiol Actions
Uridine monophosphate is essential for protein glycosylation, polysaccharide biosynthesis and lipid metabolism. Oral administration of uridine is suggested for anisopoikilocytosis and epileptic encephalopathy disorders. Uridine has numerous biological functions like, treating dry eye syndrome, regulating nervous system and favors reproduction. High levels of uridine induces insulin resistance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U3750U63811707114
Uridine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707114
Uridine
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99%
description
BioUltra, ≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)