Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
594,00 zł
Nazwa produktu
URB597, ≥98% (HPLC), powder
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
DMSO: soluble ~14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(OC(=O)NC3CCCCC3)c2
InChI
1S/C20H22N2O3/c21-19(23)16-8-4-6-14(12-16)15-7-5-11-18(13-15)25-20(24)22-17-9-2-1-3-10-17/h4-8,11-13,17H,1-3,9-10H2,(H2,21,23)(H,22,24)
InChI key
ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description 97% | description A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release. | description 97% |
| form powder | form solid | form crystalline solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 97% | assay ≥97% (titration) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: soluble ~14 mg/mL | solubility - | solubility 95% ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility - |
| color white | color - | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?