Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
Ulex europaeus
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:500 using human tissue
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum, delipidized | description fractionated antiserum, lyophilized powder | description - | description lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source - |
| antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form purified antibody | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone WEN42, monoclonal | clone - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?