Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2620,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solution
concentration
≥0.4 mg/mL
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... UBA1(7317)
General description
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description - |
| Gene Information human ... UBA1(7317) | Gene Information human ... UBA1(7317) | Gene Information human ... UBA1(7317) | Gene Information human ... UBA1(7317) |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| form solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid |
| concentration ≥0.4 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration 0.28 mg/mL |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?