Przejdź do
U6508
UCN-01
≥97% (HPLC), PKC inhibitor, powder
Synonim(y):
KW-2401
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H26N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.53
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
UCN-01, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 130 to 160°, c = 0.2 in DMSO
storage condition
protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@@H](NC)[C@H]2OC)N3C4=C(N([C@@]2(C)O1)C5=C6C=CC=C5)C6=C7C(C(N[C@@H]7O)=O)=C4C8=C3C=CC=C8
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
InChI key
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
Application
UCN-01 has been used to study checkpoint kinase-1 (CHK1) protein function in trophoblast stem (TS) cells. It has also been used to study UV-induced CHK1 phosphorylation in IB10 cells.
Biochem/physiol Actions
UCN-01 is a selective inhibitor for conventional PKC isotypes over novel PKC isotypes.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
UCN-01 is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 5 mg/ml. However, it is insoluble in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539644P0102P0037
description
≥97% (HPLC), powder
description
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
description
≥95% (HPLC), lyophilized powder
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under UCN-01
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)