Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6530,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
700,00 zł
biological source
bakers yeast
Quality Segment
type
Type X
form
lyophilized powder
specific activity
≥40 units/mg protein
composition
Protein, 30-60% modified Warburg-Christian
foreign activity
UDP-glucose dehydrogenase and galactose-1-phosphate uridyltransferase ≤0.1%, inorganic pyrophosphatase ≤0.5%
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type X, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein | description ≥98.0% (HPLC) | description powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280) | description Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein |
| specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥500 units/mg protein (E1%/280) | specific activity ≥200 units/mg protein |
| biological source bakers yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - | biological source bakers yeast |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity UDP-glucose dehydrogenase and galactose-1-phosphate uridyltransferase ≤0.1%, inorganic pyrophosphatase ≤0.5% | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?