Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
solid
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
mouse
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ucn2(171530)
Biochem/physiol Actions
Urocortin II is a CRF-related neuropeptide having high affinity for CRF2 receptor. It stimulates protein kinase A through CRF2 receptor and increases the contractility in rabbit ventricular myocytes. It also facilitates pro-inflammatory effects in human intestinal cells through corticotropin-releasing hormone receptor 2α.
corticotropin-releasing factor (CRF) peptide
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥97% (HPLC) | description ≥85% (HPLC), powder | description affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:25- 1:100 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form powder | form buffered aqueous solution |
| Gene Information mouse ... Ucn2(171530) | Gene Information human ... UCN3(114131) | Gene Information human ... UCN(7349) | Gene Information human ... UCN(7349) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?