Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6610,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6610,00 zł
Nazwa produktu
1′-Hydroxymidazolam,
form
powder
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
InChI key
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| form powder | form - | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - | drug control - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?