Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
white to light beige
solubility
ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(CCC(O)C(C)(C)O)=C/COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H24O6/c1-13(4-6-18(22)21(2,3)24)8-10-26-20-14-5-7-19(23)27-17(14)12-16-15(20)9-11-25-16/h5,7-9,11-12,18,22,24H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
InChI key
IXZUPBUEKFXTSD-MDWZMJQESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CYP3A4 inhibitor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
6′,-7′-Dihydroxybergamottin is soluble in ethanol and can be further diluted with water.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?