Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 I.U. | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
100 I.U. | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 756,00 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
type
Grade VI (synthetic)
form
liquid
contains
0.4% 4-chlorobutanol as preservative
concentration
~100 IU/mL in 0.9% NaCl
pH
~3.5
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC1=O)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N15O12S2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53)
InChI key
KBZOIRJILGZLEJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AVP(551)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Grade VI (synthetic), ~100 IU/mL in 0.9% NaCl | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form powder | form solid | form - |
| concentration ~100 IU/mL in 0.9% NaCl | concentration - | concentration - | concentration - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Arg8]-Vasopressin solution Grade VI (synthetic), ~100 IU/mL in 0.9% NaCl](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/326/242/dede8c26-cf73-4a28-a5d9-1d57c673cf0e/640/dede8c26-cf73-4a28-a5d9-1d57c673cf0e.png)
![[Lys8]-Vasopressin ≥98% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/191/408/9eb150a0-329b-4171-a8d7-6144610b7c5c/640/9eb150a0-329b-4171-a8d7-6144610b7c5c.png)
![[Arg8]-Vasotocin acetate salt ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/104/281/14e9718b-74d7-4226-be07-7686ba7980f7/640/14e9718b-74d7-4226-be07-7686ba7980f7.jpg)