Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.73
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
L-Valine benzyl ester hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?