Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free), sterile
feature
vial type id field, Internal thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 121263
parameter
-196 °C min. temp.
cap diam.
12.6 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
color
natural cap
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2 mL, natural cap, vial type, id field | description capacity 2 mL, red cap, vial type, id field | description capacity 2 mL, white cap, vial type, id field, support rim, External thread | description capacity 4 mL, natural cap, vial type, id field, support rim, External thread |
| manufacturer/tradename Greiner 121263 | manufacturer/tradename Greiner 121280 | manufacturer/tradename Greiner 126263 | manufacturer/tradename Greiner 127263 |
| sterility sterile, sterile (DNAse and RNAse free) | sterility sterile (DNAse and RNAse free) | sterility sterile, sterile (DNAse and RNAse free) | sterility sterile, sterile (DNAse and RNAse free) |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| capacity 2 mL | capacity 2 mL | capacity 2 mL | capacity 4 mL |
| material colorless tube, round bottom (self-standing), polypropylene tube | material round bottom polypropylene , polypropylene tube, colorless tube | material round bottom (self-standing), colorless tube, polypropylene tube | material colorless tube, round bottom (self-standing), polypropylene tube |
| packaging pack of 500 ea (5 x 100 ea) | packaging pack of 500 ea (5 x 100 ea) | packaging pack of 500 ea (5 x 100 ea) | packaging pack of 300 ea (50 x 6 ea) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Cryo.s™ vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?