Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
biological source
Streptomyces virginiae
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ncccc2O)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CC(=O)CCN3C(=O)[C@H](Cc4ccccc4)N(C)C(=O)[C@@H]5CCCN5C1=O)c6ccccc6
InChI
1S/C43H49N7O10/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53)/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+/m1/s1
InChI key
FEPMHVLSLDOMQC-IYPFLVAKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description from Aspergillus flavus | description Botanical reference material |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form film | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?