Przejdź do
V5382
Nalgene® fiolka na próbki
capacity 15 mL
Synonim(y):
fiolka z próbką, pojemnik na próbki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
high-density polyethylene cap, polypropylene copolymer bottle, round translucent bottle
joint
joint threaded neck
sterility
sterile
feature
with cap
packaging
pack of 75 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5005-0015
capacity
15 mL
General description
Fiolki z polipropylenu, zakręcane zamknięcia bez wkładki z polietylenu o wysokiej gęstości. Do przechowywania próbek stałych. Używać wyłącznie w zamrażarkach mechanicznych. Fiolka z szerokim otworem i bez ramienia umożliwia łatwy dostęp do próbki. Płaskie dno umożliwia samodzielne ustawienie na płaskiej powierzchni. Certyfikowane sterylne, niecytotoksyczne i niepirogenne.
Packaging
75 fiolek w opakowaniu
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z252018B7407R0641
description
capacity 15 mL
description
capacity 15 mL (0.5 oz)
description
high-density polyethylene, capacity 30 mL, with cap
description
capacity, 24 1.5-mL tubes (4 × 6)
manufacturer/tradename
Nalgene® 5005-0015
manufacturer/tradename
Nalgene 2411-0015
manufacturer/tradename
Nalgene® 2002-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
feature
with cap
feature
-
feature
with cap
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
material
round translucent bottle, polypropylene copolymer bottle, high-density polyethylene cap
material
polypropylene dropping closure and cap, low-density polyethylene bottle, polypropylene cap, round bottle
material
polypropylene screw closure, round bottle, polypropylene cap, high-density polyethylene , translucent
material
glass-filled acetal
capacity
15 mL
capacity
15 mL (0.5 oz)
capacity
30 mL
capacity
-
joint
joint threaded neck
joint
Joints threaded neck (20-415)
joint
Joints threaded neck (20)
joint
-
packaging
pack of 75 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)