This product is soluble at 1 mg/mL in water or 1.0% Acetic acid. Stock solutions may be stored in aliquots at -20°C for up to 3 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł 2091,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4220,00 zł 3587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
1% acetic acid: soluble, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)Cc4c[nH]cn4)C(C)C)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C147H238N44O42S/c1-18-75(12)115(143(231)182-97(56-72(6)7)131(219)174-94(118(156)206)61-108(153)199)189-140(228)106(68-193)186-135(223)102(63-110(155)201)179-132(220)96(55-71(4)5)176-133(221)98(58-81-37-41-84(196)42-38-81)177-126(214)88(33-23-26-49-149)168-124(212)89(34-24-27-50-150)172-141(229)113(73(8)9)187-119(207)76(13)165-122(210)93(47-53-234-17)171-128(216)92(45-46-107(152)198)170-123(211)87(32-22-25-48-148)167-125(213)90(35-28-51-162-146(157)158)169-130(218)95(54-70(2)3)175-127(215)91(36-29-52-163-147(159)160)173-144(232)116(78(15)194)190-137(225)99(59-82-39-43-85(197)44-40-82)178-134(222)101(62-109(154)200)180-136(224)104(65-112(204)205)184-145(233)117(79(16)195)191-138(226)100(57-80-30-20-19-21-31-80)183-142(230)114(74(10)11)188-120(208)77(14)166-129(217)103(64-111(202)203)181-139(227)105(67-192)185-121(209)86(151)60-83-66-161-69-164-83/h19-21,30-31,37-44,66,69-79,86-106,113-117,192-197H,18,22-29,32-36,45-65,67-68,148-151H2,1-17H3,(H2,152,198)(H2,153,199)(H2,154,200)(H2,155,201)(H2,156,206)(H,161,164)(H,165,210)(H,166,217)(H,167,213)(H,168,212)(H,169,218)(H,170,211)(H,171,216)(H,172,229)(H,173,232)(H,174,219)(H,175,215)(H,176,221)(H,177,214)(H,178,222)(H,179,220)(H,180,224)(H,181,227)(H,182,231)(H,183,230)(H,184,233)(H,185,209)(H,186,223)(H,187,207)(H,188,208)(H,189,228)(H,190,225)(H,191,226)(H,202,203)(H,204,205)(H4,157,158,162)(H4,159,160,163)/t75-,76-,77-,78+,79+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,113-,114-,115-,116-,117-/m0/s1
InChI key
HEOYHMUESMJFDC-RIWXPGAOSA-N
Gene Information
human ... VIP(7432)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, ≥95% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form lyophilized |
| Gene Information human ... VIP(7432) | Gene Information human ... VIP(7432) | Gene Information human ... VIP(7432) | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vasoactive Intestinal Peptide human, porcine, rat
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
We are working with very small amounts of the peptide. Is it possible to put it in aliquots dissolved in water and freeze it again for later use.