Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2690,00 zł
Nazwa produktu
Violacein from Janthinobacterium lividum, >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
solubility
H2O: insoluble, acetone: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=C\C(=C4/c5c(cccc5)NC/4=O)\C1=O)c2c3c([nH]c2)ccc(c3)O
InChI
1S/C20H13N3O3/c24-10-5-6-15-12(7-10)14(9-21-15)17-8-13(19(25)23-17)18-11-3-1-2-4-16(11)22-20(18)26/h1-9,21,24H,(H,22,26)(H,23,25)/b18-13-
InChI key
XAPNKXIRQFHCHN-AQTBWJFISA-N
General description
Application
- for cell culture assays
- as a standard to determine the crude violacein concentration in ethanol extracts of D. violaceinigra str. NI28 cultures
- as a standard to identify violacein in the leaf samples of Nicotiana
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC) | description - | description native sequence, lyophilized powder | description lyophilized powder, stabilized with ∼ 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥200 unit/mg protein (enzyme + BSA) |
| assay >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: soluble, H2O: insoluble, acetone: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?