Przejdź do
VIV402002
Zestaw startowy chipowego modelu bariery krew-mózg SynVivo SynBB 3D, konfiguracja promieniowa IMN2, zawiera pneumatyczne urządzenie do zalewania
Synonim(y):
Model 3D bariery krew-mózg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
60104506
Storage temp.:
room temp
13 430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
SynVivo 402002
application(s)
3D cell culture
storage temp.
room temp
General description
10 - Chipy IMN2 SynBBB z barierą szczelinową 3 μm, 100 stóp rurki Tygon, 25 sztuk - Zaciski do prowadnic, 50 sztuk - Strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok, 50 sztuk - Igła 24 x 0,5 cala.Pneumatyczna podkładka SynVivo o długości 5 cali, 2 - Pięć 4-drożnych zaworów odcinających FLL
Model bariery krew-mózg SynVivo SynBB 3D odtwarza mikrośrodowisko in vivo poprzez emulację histologicznego wycinka komórek tkanki mózgowej komunikujących się z komórkami śródbłonka przez barierę krew-mózg (BBB). Shear-induced endothelial cell tight junctions, which cannot be achieved in the Transwell model, are easily achieved in the SynBBB model using physiological fluid flow. Tworzenie się ścisłych zmian można zmierzyć za pomocą analizy biochemicznej lub elektrycznej (oceniając zmiany oporności elektrycznej) za pomocą analizatora impedancji komórek SynVivo. Interakcje między komórkami tkanki mózgowej i komórkami śródbłonka są łatwo wizualizowane w teście SynBBB. Transwell models do not allow real-time visualization of these cellular interactions, which are critical for understanding of the BBB microenvironment.
SynBBB is the only in vitro BBB model that allows:
  • Dokładne hemodynamiczne naprężenia ścinające in vivo
  • Wizualizację funkcjonalności komórek i bariery w czasie rzeczywistym
  • Znaczną redukcję kosztów i czasu
  • Solidne i łatwe w użyciu protokoły
System SynBBB jest wysoce wszechstronną platformą do badania:
  • Białka połączeń ścisłych: Określenie poziomu białek połączeń ścisłych, a mianowicie zonula occludens, claudins i occludins, które regulują BBB.
  • Białka transportujące: Analiza funkcjonalności białek transportujących (np. Pgp) w normalnym i dysfunkcyjnym BBB.
  • Przepuszczalność leków: Ocena przepuszczalności leków i małych cząsteczek w czasie rzeczywistym przez śródbłonek BBB.
  • Zapalenie: Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw reakcji zapalnych na regulację BBB.
  • Migracja komórek: Wizualizacja i kwantyfikacja w czasie rzeczywistym migracji komórek odpornościowych przez BBB.
  • Zmiany omiczne: Przeprowadzenie analizy genomicznej, proteomicznej i metabolicznej na prawidłowym i dysfunkcyjnym BBB.
  • Neurotoksyczność: Analiza toksycznego wpływu czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych na komórki BBB.
Neuro-onkologia: Badanie wpływu komórek nowotworowych na BBB
Other Notes
Link do publikacji
tekst aplikacji
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
VIV108011SB3VIV102005SB3VIV403006
description
-
description
case of 3 ea
description
case of 3 ea
description
-
manufacturer/tradename
SynVivo 402002
manufacturer/tradename
SynVivo 108011-SB3
manufacturer/tradename
SynVivo 102005-SB3
manufacturer/tradename
SynVivo 403006
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 3 ea
packaging
case of 3 ea
packaging
case of 1 ea
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)