Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
60104506
Storage temp.:
room temp
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
SynVivo 403003
application(s)
3D cell culture
storage temp.
room temp
General description
10 - SMN2 C001 SynTumor Odstęp 3 μm, wysokość 2 μm, chipy z barierą filarową, 100 stóp rurki Tygon, opakowanie 25 - Zaciski do slajdów, opakowanie 50 - Strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok, opakowanie 50 - Igła 24 x 0,5 cala
SynTumor to model tkanki 3D do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
SynTumor to model tkanki 3D do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
- Architektura side by side umożliwia ilościową wizualizację w czasie rzeczywistym
- Fizjologiczna nieszczelność naczyń krwionośnych z zaprojektowanymi porowatymi strukturami
- Morfologicznie realistyczna architektura in vivo
- Fizjologicznie realistyczny transport konwekcyjny i dyfuzyjny
Other Notes
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?