Przejdź do
VM02
GenElute™ Vacuum Regulator
To regulate vacuum pressure of the GenElute 96 Vacuum Manifold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
eCl@ss:
32150313
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
General description
The GenElute™ Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications. The GenElute Vacuum Regulator is used to establish a reliable vacuum source for the GenElute Vacuum Manifold. A vacuum of 200-400 mbar (pressure difference) is recommended for use with Sigma′s high throughput purification kits.
Application
The GenElute Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)