Przejdź do
W0640
Well Pads
96 well
Synonim(y):
Diversified Biotech WPNP-1000, microplate record pad, paper record pad, sample record, well activity recording pad
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPNP-1000
Packaging:
pack of 50 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
size
96 wells
color
none
General description
A note pad that corresponds to the layout of a 96-, 48- or 24-well plate. A fast and easy way to keep accurate records of samples in a microplate. The adhesive backing allows the researcher to affix individual sheets into a notebook. The pad contains (50) 5" × 7" sheets.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W0765Z743557CFSP22305PK
description
96 well
description
pkg of 1 Stand
description
adjustable, tips single plate up to 45 degrees
description
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 5 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPST-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPAJ-1000
manufacturer/tradename
SureWick®
packaging
pack of 50 ea
packaging
pkg of 1 Stand
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 5 sheets, pkg of 5 sheets
size
96 wells
size
-
size
-
size
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
color
none
color
none
color
-
color
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)