Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 989,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5.H2O/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,17,19H,1H3;1H2
InChI key
XLCSETHCROERAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Wogonin is an anti-inflammatory agent and COX-2 inhibitor, which inhibits the induction of both iNOS and COX-2.
Wogonin is an anti-inflammatory agent and COX-2 inhibitor, which inhibits the induction of both iNOS and COX-2. Wogonin inhibits COX-2 (IC50 = 46 μM) without affecting COX-1. Wogonin inhibits iNOS induction and thus inhibts activation-induced C6 glial cell death. Specifically, Wogonin inhibits NF-kappaB-mediated iNOS induction.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description phyproof® Reference Substance |
| form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?